Läs mer
Thermo Scientific™ SAHARA PPO S14P cirkulationspumpar för uppvärmt bad
Produktkod. 11318350 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Controllertyp:
AC150
AC200
SC100
SC150
Spänning:
230 V
Frekvens:
50 Hz
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11318350
Brand: Thermo Scientific™ 1523141
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Idealisk när synlighet av din applikation krävs. Dessa bad håller temperaturer från omgivande +13° till °100 C, med maximal badvolym på 14 liter.
Idealisk när synlighet av din applikation krävs. Thermo Scientific™ SAHARA PPO S14P uppvärmda badcirkulatorer håller temperaturer från +13° till 100 °C, med maximal badvolym på 14 liter. SAHARA-serien av cirkulationspumpar för uppvärmda bad finns tillgängliga med en mängd olika arbetsområdesdimensioner för att möta dina interna eller externa cirkulationskrav. Ett urval av 8 olika kontroller kommer att skapa den perfekta passformen för din applikation. Robust och korrosionsbeständig för högtemperaturapplikationer upp till 200 °C.
Miljövänlig design: Spara upp till 80 % på energikostnader och tusentals kilowattimmar under systemets livslängd. Alla enheter är RoHS-kompatibla (bly- och kvicksilverfria) och använder återvunnen förpackning.
Säker drift: Alla enheter är UL/CSA-kompatibla, vilket garanterar säker drift i den osannolika händelsen av ett feltillstånd. 115/60 Hz-enheter är UL-listade eller erkända, och alla enheter är UL/CSA- och RoHS-kompatibla. IQ/OQ-efterlevnad är valfritt.
Användarvänlighet: Alla termostater har ett intuitivt användargränssnitt med ljus skärm för att se kritiska avläsningar. Varje system levereras med en snabbstartsguide för enkel installation och drift. Termostaten kan vridas och placeras på alla fyra sidor av badkaret för enkel visning.
Överlägsen garanti och service: Alla lösningar kommer med 36 månaders garanti och backas upp av Thermo Scientific service och support över hela världen.
  • Kapacitet: 14L
  • Modifierade polyfenylenoxidbad är termiskt resistenta upp till 100 °C
  • Leverera exceptionell temperaturprestanda med driftsbesparingar
  • Temperaturerna hålls från omgivande plus 13° till 100 °C
SC 100 styrenhet
  • Har 3 språk, akustiska och optiska larm och fem program som kan ställas in av användaren
  • Två pumphastigheter tillåter justering av vattenflödet i badet för att minska turbulensen
SC 150 styrenhet
  • Ytterligare funktioner inkluderar en USB port, ett larm för låg vätskenivå och en automatisk styrenhetsavstängning vid upptäckt av för hög temperatur, låg vätskenivå eller motoröverbelastning
AC 150 styrenhet
  • Kraftfull kraftsugpump
AC 200 styrenhet
  • Ytterligare funktioner inkluderar en rampprogrammering med 10 steg, en realtidsklocka och en USB hamn
Innehåller:
Kommunikationskablar, brygga med packning och tumskruvar, beslag, klämmor, pumpplugg för extern cirkulation, 6 fot. nätsladd
Rekommenderas för:
  • Kalibrering
  • Bioreaktorer
  • Rotationsindunstare
  • Kondensorer
  • Prov-/materialprovning
  • Prov/materialberedning&bulletc1_end;
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Controllertyp SC100
Beskrivning SC100-S14P; 230V/50Hz
Kapacitet (metrisk) 14 L
Certifikat och efterlevnad CE/ROHS/WEEE
Kommunikationer USB
Flödeshastighet 17 l/min.
Pumptyp Kraftpump, sugpump
Temperaturområde Ambient +13° till 100 °C
Mått (L x B x H) 17,8 x 14,1 x 14,2 tum. (45,2 x 35,8 x 36,1 cm)
Längd (engelska) 17,8 tum
Längd (metrisk) 45.2 cm
Bredd (engelska) 14,1 tum
Bredd (metrisk) 35.8 cm
Höjd (engelska) 14,2 tum
Höjd (metrisk) 36.1 cm
Vikt (engelska) 13.9 lb.
Vikt (metrisk) 6.3 kg
Elektriska krav 230 V, 50 Hz, 8 A
Spänning 230 V
Frekvens 50 Hz