Läs mer
Thermo Scientific™ SAHARA PPO S5P uppvärmda badcirkulatorer
Produktkod. 10174669 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Controllertyp:
SC100
SC150
Spänning:
230 V
Frekvens:
50 Hz
missing translation for 'unitSize'
Varje
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 10174669
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific™ 1523051
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Idealisk när synlighet av din applikation krävs.
Idealisk när synlighet av din applikation krävs. Thermo Scientific SAHARA PPO S5P uppvärmda badcirkulatorer håller temperaturer från +13° till 100 °C, med maximal badvolym på 5 liter. SAHARA-serien av cirkulationspumpar för uppvärmda bad finns tillgängliga med en mängd olika arbetsområdesdimensioner för att möta dina interna eller externa cirkulationskrav. Ett urval av åtta olika kontroller kommer att skapa den perfekta passformen för din applikation. Robust och korrosionsbeständig för högtemperaturapplikationer upp till 200 °C.
Miljövänlig design: Spara upp till 80 % på energikostnader och tusentals kilowattimmar under systemets livslängd. Alla enheter är RoHS-kompatibla (bly- och kvicksilverfria) och använder återvunnen förpackning.
Säker drift: Alla enheter är UL/CSA-kompatibla, vilket garanterar säker drift i den osannolika händelsen av ett feltillstånd. 115/60 Hz-enheter är UL-listade eller erkända, och alla enheter är UL/CSA- och RoHS-kompatibla. IQ/OQ-efterlevnad är valfritt.
Användarvänlighet: Alla termostater har ett intuitivt användargränssnitt med ljus skärm för att se kritiska avläsningar. Varje system levereras med en snabbstartsguide för enkel installation och drift. Termostaten kan vridas och placeras på alla fyra sidor av badkaret för enkel visning.
Överlägsen garanti och service: Alla lösningar kommer med 36 månaders garanti och backas upp av Thermo Scientific service och support över hela världen.
  • Kapacitet: 5 l
  • Modifierade polyfenylenoxidbad är termiskt resistenta upp till 100 °C
  • Leverera exceptionell temperaturprestanda med driftsbesparingar
  • Temperaturerna hålls från omgivande plus 13° till 100 °C
SC 100 styrenhet
  • Har 3 språk, akustiska och optiska larm och fem program som kan ställas in av användaren
  • Två pumphastigheter tillåter justering av vattenflödet i badet för att minska turbulensen
SC 150 styrenhet
  • Ytterligare funktioner inkluderar en USB port, ett larm för låg vätskenivå och en automatisk styrenhetsavstängning vid upptäckt av för hög temperatur, låg vätskenivå eller motoröverbelastning
Innehåller:
Kommunikationskablar, brygga med packning och tumskruvar, beslag, klämmor, pumpplugg för extern cirkulation, 6 fot. nätsladd
Rekommenderas för:
  • Kalibrering
  • Bioreaktorer
  • Rotationsindunstare
  • Kondensorer
  • Prov-/materialprovning
  • Prov-/materialberedning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Controllertyp SC100
Kapacitet (metrisk) 5 L
Certifikat och efterlevnad CE/ROHS/WEEE
Kommunikationer USB
Flödeshastighet 17 l/min.
Temperaturområde Ambient +13° till 300 °C
Mått (L x B x H) 15,3 x 7,5 x 14,2 tum. (38,8 x 19 x 36 cm)
Längd (engelska) 15,3 tum
Längd (metrisk) 38.8 cm
Bredd (engelska) 7,5 tum
Bredd (metrisk) 19 cm
Höjd (engelska) 14,2 tum
Höjd (metrisk) 36 cm
Vikt (engelska) 11.2 lb.
Vikt (metrisk) 5.1 kg
Elektriska krav 230 V, 50 Hz, 8 A
Spänning 230 V
Frekvens 50 Hz
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato