Läs mer
Thermo Scientific™ SAHARA S45 uppvärmda badcirkulatorer i rostfritt stål
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Perfekt för intern eller extern cirkulation. Thermo Scientific™ SAHARA S45 bad i rostfritt stål erbjuds i ett brett urval för effektiv uppvärmning från omgivande 13° till 200 °C, med maximal badvolym på 41 liter. SAHARA-serien av cirkulationspumpar för uppvärmda bad finns tillgängliga med en mängd olika arbetsområdesdimensioner för att möta dina interna eller externa cirkulationskrav. Ett urval av åtta olika kontroller kommer att skapa den perfekta passformen för din applikation. Robust och korrosionsbeständig för högtemperaturapplikationer upp till 300 °C.
Miljövänlig design
- Spara upp till 80 % på energikostnader och tusentals kilowattimmar under systemets livslängd
- Alla enheter är RoHS-kompatibla (bly- och kvicksilverfria) och använder återvunnen förpackning
Säker drift
- Alla enheter är UL/CSA-kompatibla, vilket garanterar säker drift i den osannolika händelsen av ett feltillstånd
Lätt att använda
- Alla termostater har ett intuitivt användargränssnitt med ljus display för att se kritiska avläsningar
- Termostaten kan vridas och placeras på alla fyra sidor på badkaret för enkel visning
- Varje system levereras med en snabbstartsguide för enkel installation och drift
- Bly- och kvicksilverfri
- 115/60 Hz-enheter är UL-listade eller erkända
- IQ/OQ-efterlevnad är valfritt
Innehåller:
Kommunikationskablar, brygga med packning och tumskruvar, beslag, klämmor, pumpplugg för extern cirkulation, 6 fot. nätsladd
Rekommenderas för:
- Viskosimeter
- Spektrofotometrar
- Refraktometrar
- Metrologi
Specifikationer
Specifikationer
| Controllertyp | SC100 |
| Kapacitet (metrisk) | 41 L |
| Certifikat och efterlevnad | CE/ROHS/WEEE |
| Flödeshastighet | 17 l/min. |
| Temperaturområde | Ambient +13° till 100 °C |
| Mått (L x B x H) | 24,7 x 15 x 21,9 tum. (62,8 x 38,1 x 55,6 cm) |
| Längd (engelska) | 24,7 tum |
| Längd (metrisk) | 62.8 cm |
| Bredd (engelska) | 15 tum |
| Bredd (metrisk) | 38.1 cm |
| Visa mer |