Läs mer
Thermo Scientific™ SAHARA S45 uppvärmda badcirkulatorer i rostfritt stål
Produktkod. 12709725 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Controllertyp:
AC150
AC200
PC200
PC201
SC100
SC150
SC150L
Temperaturområde:
Ambient +13° till 100 °C
Ambient +13° till 150 °C
Ambient +13° till 200 °C
Omgivningsljus +13 °C till 150 °C
Omgivningsljus +13 °C till 200 °C
Spänning:
200/230 V
230 V
Frekvens:
50 Hz
50/60 Hz
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12709725
Brand: Thermo Scientific™ 1571455
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Perfekt för intern eller extern cirkulation. Erbjuds i ett brett urval för effektiv uppvärmning från ambient 13° till °200 C, med maximal badvolym på 41 liter.
Perfekt för intern eller extern cirkulation. Thermo Scientific™ SAHARA S45 bad i rostfritt stål erbjuds i ett brett urval för effektiv uppvärmning från omgivande 13° till 200 °C, med maximal badvolym på 41 liter. SAHARA-serien av cirkulationspumpar för uppvärmda bad finns tillgängliga med en mängd olika arbetsområdesdimensioner för att möta dina interna eller externa cirkulationskrav. Ett urval av åtta olika kontroller kommer att skapa den perfekta passformen för din applikation. Robust och korrosionsbeständig för högtemperaturapplikationer upp till 300 °C.
Environmentally Friendly Design
  • Save up to 80% on energy costs and thousands of kilowatt hours during the life of the system
  • All units are RoHS-compliant (lead- and mercury-free) and use recycled packaging
Safe Operation
  • All units are UL/CSA compliant, assuring safe operation in the unlikely event of a fault condition
Easy to Use
  • All thermostats feature an intuitive user interface with bright display to view critical readings
  • Thermostat can be turned and positioned on all four sides on the bath for easy viewing
  • Each system comes with a quick-start guide for simple setup and operation
  • Lead- and mercury-free
  • 115/60 Hz units are UL listed or recognized
  • IQ/OQ compliance is optional
Includes:
Communication cables, bridge with gasket and thumbscrews, fittings, clamps, pump plug for external circulation, 6ft. power cord
Recommended for:
  • Viscometers
  • Spectrophotometers
  • Refractometers
  • Metrology
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Controllertyp PC200
Kapacitet (metrisk) 41 L
Certifikat och efterlevnad CE/ROHS/WEEE
Flödeshastighet 24 L/min.
Temperaturområde Omgivningsljus +13 °C till 200 °C
Mått (L x B x H) 24.7 x 15 x 21.9 in. (62.8 x 38.1 x 55.6 cm)
Längd (engelska) 24.7 in.
Längd (metrisk) 62.8 cm
Bredd (engelska) 15 in.
Bredd (metrisk) 38.1 cm
Höjd (engelska) 21.9 in.
Höjd (metrisk) 55.6 cm
Vikt (engelska) 44.7 lb.
Vikt (metrisk) 20.3 kg
Elektriska krav 200/230 V 50/60 Hz
Spänning 200/230 V
Frekvens 50/60 Hz