Läs mer
Thermo Scientific™ SAHARA S49 uppvärmda badcirkulatorer i rostfritt stål
Produktkod. 12719725 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Controllertyp:
AC150
AC200
PC200
PC201
SC100
SC150
SC150L
Temperaturområde:
Ambient +13° till 100 °C
Ambient +13° till 150 °C
Ambient +13° till 200 °C
Omgivande +13° till 150 °C
Spänning:
200/230 V
230 V
Frekvens:
50 Hz
50/60 Hz
Förpackningsstorlek:
Varje
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Controllertyp Temperaturområde Spänning Frekvens unitSize
12719725 PC200 Ambient +13° till 200 °C 200/230 V 50/60 Hz Varje
11620841 SC100 Ambient +13° till 100 °C 230 V 50 Hz Varje
10455339 SC150 Ambient +13° till 150 °C 230 V 50 Hz Varje
11630881 SC150L Ambient +13° till 150 °C 230 V 50 Hz Varje
11680891 AC150 Omgivande +13° till 150 °C 230 V 50 Hz Varje
10336748 AC200 Ambient +13° till 200 °C 230 V 50 Hz Varje
12602825 PC201 Ambient +13° till 200 °C 200/230 V 50/60 Hz Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 12719725 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 1571495
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    67480.00 SEK
    65821.58 SEK / Paket med 1
    Save 1658.42 SEK
    2% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Perfekt för intern eller extern cirkulation. Erbjuds i ett brett urval för effektiv uppvärmning från ambient 13° till °200 C, med maximal badvolym på 53 liter.
Perfekt för intern eller extern cirkulation. Thermo Scientific™ SAHARA S49 bad i rostfritt stål erbjuds i ett brett urval för effektiv uppvärmning från omgivande 13° till 200 °C, med maximal badvolym på 53 liter. SAHARA-serien av cirkulationspumpar för uppvärmda bad finns tillgängliga med en mängd olika arbetsområdesdimensioner för att möta dina interna eller externa cirkulationskrav. Ett urval av åtta olika kontroller kommer att skapa den perfekta passformen för din applikation. Robust och korrosionsbeständig för högtemperaturapplikationer upp till 300 °C.
Miljövänlig design
  • Spara upp till 80 % på energikostnader och tusentals kilowattimmar under systemets livslängd
  • Alla enheter är RoHS-kompatibla (bly- och kvicksilverfria) och använder återvunnen förpackning
Säker drift
  • Alla enheter är UL/CSA-kompatibla, vilket garanterar säker drift i den osannolika händelsen av ett feltillstånd
Lätt att använda
  • Alla termostater har ett intuitivt användargränssnitt med ljus display för att se kritiska avläsningar
  • Termostaten kan vridas och placeras på alla fyra sidor på badkaret för enkel visning
  • Varje system levereras med en snabbstartsguide för enkel installation och drift
  • Bly- och kvicksilverfri
  • 115/60 Hz-enheter är UL-listade eller erkända
  • IQ/OQ-efterlevnad är valfritt
Innehåller:
Kommunikationskablar, brygga med packning och tumskruvar, beslag, klämmor, pumpplugg för extern cirkulation, 6 fot. nätsladd
Rekommenderas för:
  • Viskosimeter
  • Spektrofotometrar
  • Refraktometrar
  • Metrologi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Controllertyp PC200
Kapacitet (metrisk) 53 L
Certifikat och efterlevnad CE/ROHS/WEEE
Flödeshastighet 24 l/min.
Temperaturområde Ambient +13° till 200 °C
Mått (L x B x H) 29,4 x 24,3 x 18 tum. (74,6 x 57,9 x 45,6 cm)
Längd (engelska) 29,4 tum
Längd (metrisk) 74.6 cm
Bredd (engelska) 24,3 tum
Bredd (metrisk) 57.9 cm
Höjd (engelska) 18 tum
Höjd (metrisk) 45.6 cm
Vikt (engelska) 53.4 lb.
Vikt (metrisk) 24.3 kg
Elektriska krav 200/230 V 50/60 Hz
Spänning 200/230 V
Frekvens 50/60 Hz