Läs mer
Thermo Scientific™ SAHARA S7 uppvärmda badcirkulatorer i rostfritt stål
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Perfekt för intern eller extern cirkulation, Thermo Scientific™ SAHARA Series S7 badkar i rostfritt stål erbjuds i ett brett urval för effektiv uppvärmning från ambient 13° till 300 °C, med maximal badvolym på 8 liter. SAHARA-serien av cirkulationspumpar för uppvärmda bad finns tillgängliga med en mängd olika arbetsområdesdimensioner för att möta dina interna eller externa cirkulationskrav. Ett urval av åtta olika kontroller kommer att skapa den perfekta passformen för din applikation. Robust och korrosionsbeständig för högtemperaturapplikationer upp till 300 °C.
Environmentally Friendly Design
- Save up to 80% on energy costs and thousands of kilowatt hours during the life of the system
- All units are RoHS-compliant (lead- and mercury-free) and use recycled packaging
Safe Operationn
- All units are UL/CSA compliant, assuring safe operation in the unlikely event of a fault condition
Easy to Usen
- All thermostats feature an intuitive user interface with bright display to view critical readings
- Thermostat can be turned and positioned on all four sides on the bath for easy viewing
- Each system comes with a quick-start guide for simple setup and operation
- Lead- and mercury-free
- 115/60 Hz units are UL listed or recognized
- IQ/OQ compliance is optional
Includes:
Communication cables, bridge with gasket and thumbscrews, fittings, clamps, pump plug for external circulation, 6ft. power cord
Recommended for:
- Viscometers
- Spectrophotometers
- Refractometers
- Metrology
Specifikationer
Specifikationer
| Controllertyp | SC100 |
| Kapacitet (metrisk) | 8 L |
| Certifikat och efterlevnad | CE/ROHS/WEEE |
| Flödeshastighet | 17 L/min. |
| Temperaturområde | Omgivningsljus +13 °C till 100 °C |
| Mått (L x B x H) | 16.7 x 9.2 x 18 in. (42.8 x 23.5 x 45.6 cm) |
| Längd (engelska) | 16.7 in. |
| Längd (metrisk) | 42.8 cm |
| Bredd (engelska) | 9.2 in. |
| Bredd (metrisk) | 23.5 cm |
| Visa mer |