Läs mer
Thermo Scientific™ SAHARA S7 uppvärmda badcirkulatorer i rostfritt stål
Produktkod. 11680871 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Controllertyp:
AC150
AC200
PC200
PC201
PC300
SC100
SC150
SC150L
Temperaturområde:
Ambient +13° till 150 °C
Ambient +13° till 200 °C
Ambient +13° till 300 °C
Omgivningsljus +13 °C till 100 °C
Spänning:
200/230 V
230 V
Frekvens:
50 Hz
50/60 Hz
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11680871
Brand: Thermo Scientific™ 1541071
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Perfekt för intern eller extern cirkulation. Erbjuds i ett brett urval för effektiv uppvärmning från ambient 13° till °300 C, med maximal badvolym på 8 liter.
Perfekt för intern eller extern cirkulation, Thermo Scientific™ SAHARA Series S7 badkar i rostfritt stål erbjuds i ett brett urval för effektiv uppvärmning från ambient 13° till 300 °C, med maximal badvolym på 8 liter. SAHARA-serien av cirkulationspumpar för uppvärmda bad finns tillgängliga med en mängd olika arbetsområdesdimensioner för att möta dina interna eller externa cirkulationskrav. Ett urval av åtta olika kontroller kommer att skapa den perfekta passformen för din applikation. Robust och korrosionsbeständig för högtemperaturapplikationer upp till 300 °C.
Miljövänlig design
  • Spara upp till 80 % på energikostnader och tusentals kilowattimmar under systemets livslängd
  • Alla enheter är RoHS-kompatibla (bly- och kvicksilverfria) och använder återvunnen förpackning
Säker drift
  • Alla enheter är UL/CSA-kompatibla, vilket garanterar säker drift i den osannolika händelsen av ett feltillstånd
Lätt att använda
  • Alla termostater har ett intuitivt användargränssnitt med ljus display för att se kritiska avläsningar
  • Termostaten kan vridas och placeras på alla fyra sidor på badkaret för enkel visning
  • Varje system levereras med en snabbstartsguide för enkel installation och drift
  • Bly- och kvicksilverfri
  • 115/60 Hz-enheter är UL-listade eller erkända
  • IQ/OQ-efterlevnad är valfritt
Innehåller:
Kommunikationskablar, brygga med packning och tumskruvar, beslag, klämmor, pumpplugg för extern cirkulation, 6 fot. nätsladd
Rekommenderas för:
  • Viskosimeter
  • Spektrofotometrar
  • Refraktometrar
  • Metrologi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Controllertyp SC150L
Kapacitet (metrisk) 8 L
Certifikat och efterlevnad CE/ROHS/WEEE
Kommunikationer RS232, RS485, Ethernet/LAN, Analog I/O
Flödeshastighet 17 l/min.
Temperaturområde Ambient +13° till 150 °C
Mått (L x B x H) 16,7 x 9,2 x 18 tum. (42,8 x 23,5 x 45,6 cm)
Längd (engelska) 16,7 tum
Längd (metrisk) 42.8 cm
Bredd (engelska) 9,2 tum.
Bredd (metrisk) 23.5 cm
Höjd (engelska) 18 tum
Höjd (metrisk) 45.6 cm
Vikt (engelska) 23.4 lb.
Vikt (metrisk) 10.6 kg
Elektriska krav 230 V, 50 Hz, 8 A
Spänning 230 V
Frekvens 50 Hz