Läs mer
Thermo Scientific™ SAHARA S7 uppvärmda badcirkulatorer i rostfritt stål
Produktkod. p-4527413 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Controllertyp:
AC150
AC200
PC200
PC201
PC300
SC100
SC150
SC150L
Temperaturområde:
Ambient +13° till 150 °C
Ambient +13° till 200 °C
Ambient +13° till 300 °C
Omgivningsljus +13 °C till 100 °C
Spänning:
200/230 V
230 V
Frekvens:
50 Hz
50/60 Hz
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11660831
Brand: Thermo Scientific™ 1521071
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Perfekt för intern eller extern cirkulation. Erbjuds i ett brett urval för effektiv uppvärmning från ambient 13° till °300 C, med maximal badvolym på 8 liter.
Perfekt för intern eller extern cirkulation, Thermo Scientific™ SAHARA Series S7 badkar i rostfritt stål erbjuds i ett brett urval för effektiv uppvärmning från ambient 13° till 300 °C, med maximal badvolym på 8 liter. SAHARA-serien av cirkulationspumpar för uppvärmda bad finns tillgängliga med en mängd olika arbetsområdesdimensioner för att möta dina interna eller externa cirkulationskrav. Ett urval av åtta olika kontroller kommer att skapa den perfekta passformen för din applikation. Robust och korrosionsbeständig för högtemperaturapplikationer upp till 300 °C.
Environmentally Friendly Design
  • Save up to 80% on energy costs and thousands of kilowatt hours during the life of the system
  • All units are RoHS-compliant (lead- and mercury-free) and use recycled packaging
Safe Operationn
  • All units are UL/CSA compliant, assuring safe operation in the unlikely event of a fault condition
Easy to Usen
  • All thermostats feature an intuitive user interface with bright display to view critical readings
  • Thermostat can be turned and positioned on all four sides on the bath for easy viewing
  • Each system comes with a quick-start guide for simple setup and operation
  • Lead- and mercury-free
  • 115/60 Hz units are UL listed or recognized
  • IQ/OQ compliance is optional
Includes:
Communication cables, bridge with gasket and thumbscrews, fittings, clamps, pump plug for external circulation, 6ft. power cord
Recommended for:
  • Viscometers
  • Spectrophotometers
  • Refractometers
  • Metrology
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Controllertyp SC100
Kapacitet (metrisk) 8 L
Certifikat och efterlevnad CE/ROHS/WEEE
Flödeshastighet 17 L/min.
Temperaturområde Omgivningsljus +13 °C till 100 °C
Mått (L x B x H) 16.7 x 9.2 x 18 in. (42.8 x 23.5 x 45.6 cm)
Längd (engelska) 16.7 in.
Längd (metrisk) 42.8 cm
Bredd (engelska) 9.2 in.
Bredd (metrisk) 23.5 cm
Höjd (engelska) 18 in.
Höjd (metrisk) 45.6 cm
Vikt (engelska) 23.4 lb.
Vikt (metrisk) 10.6 kg
Elektriska krav 230 V 50 Hz
Spänning 230 V
Frekvens 50 Hz