Läs mer
Saikogenin A, MedChemExpress
Produktkod. 16441758
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
Produktkod. Kvantitet
16441758 5 mg
1 options
Produktkod. 16441758 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYN6584
MedChemExpress Saikogenin A, extracted from a Chinese herbal plant called Tsai-Fu, is a dipeptidyl peptidase-IV (DPP-IV) inhibitor.
Saikogenin A, extracted from a Chinese herbal plant called Tsai-Fu, is a dipeptidyl peptidase-IV (DPP-IV) inhibitor.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Saikogenin A
CAS 5092-09-1
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C30H48O4
Kvantitet 5 mg
LEDER C[C@]12[C@]3(C(C=C[C@]1([H])[C@@]4([C@@]([C@@](C)([C@@H](O)CC4)CO)([H])CC2)C)=C5[C@](CO)(CCC(C)(C)C5)[C@@H](O)C3)C
Molekylvikt (g/mol) 472.7
Formel vikt 472.7
Procent renhet 98.31%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation