Läs mer
Saikosaponin A, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Saikosaponin A |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C42H68O13/c1-21-28(46)30(48)31(49)34(52-21)55-33-29(47)22(18-43)53-35(32(33)50)54-27-10-11-37(4)23(38(27,5)19-44)8-12-39(6)24(37)9-13-42-25-16-36(2,3)14-15-41(25,20-51-42)26(45)17-40(39,42)7/h9,13,21-35,43-50H,8,10-12,14-20H2,1-7H3/t21-,22-,23?,24?,25?,26+,27+,28-,29+,30+,31-,32-,33+,34+,35+,37?,38+,39?,40?,41?,42?/m1/s1 |
| Formel vikt | 780.466 |