Läs mer
Saikosaponin C, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Saikosaponin C |
| CAS | 20736-08-7 |
| Molekylformel | C48 H78 O17 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | β-D-Glucopyranoside','(3β,16β)-13,28-epoxy-16-hydroxyolean-11-en-3-yl O-6-deoxy-α-L-mannopyranosyl-(1→4)-O-[β-D-glucopyranosyl-(1→6)]-, Saikosaponin C (8CI), Oleanane','β-D-glucopyranoside deriv., (3β,16β)-13,28-Epoxy-16-hydroxyolean-11-en-3-yl O-6-deoxy-α-L-mannopyranosyl-(1→4)-O-[β-D-glucopyranosyl-(1→6)]-β-D-glucopyranoside |
| InChI formel | InChI=1S/C48H78O17/c1-22-30(51)32(53)36(57)40(61-22)65-38-24(20-59-39-35(56)33(54)31(52)23(19-49)62-39)63-41(37(58)34(38)55)64-29-11-12-44(6)25(43(29,4)5)9-13-45(7)26(44)10-14-48-27-17-42(2,3)15-16-47(27,21-60-48)28(50)18-46(45,48)8/h10,14,22-41,49-58H,9,11-13,15-21H2,1-8H3/t22-,23+,24+,25-,26+,27+,28-,29-,30-,31+,32+,33-,34+,35+,36+,37+,38+,39+,40-,41-,44-,45+,46-,47+,48-/m0/s1 |
| LEDER | C[C@@H]1O[C@@H](O[C@H]2[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@H]3CC[C@@]4(C)[C@@H](CC[C@]5(C)[C@@H]4C=C[C@]67OC[C@@]8(CCC(C)(C)C[C@@H]68)[C@@H](O)C[C@@]57C)C3(C)C)O[C@@H]2CO[C@@H]9O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]9O)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O |
| Molekylvikt (g/mol) | 927.12 |
| Formel vikt | 926.5239 |