Läs mer
MedChemExpress Saikosaponin D
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Molekylvikt (g/mol) | 780.98 g/mol |
| Frakt skick | Room temperature |
| För användning med (applikation) | Cancer-Kinase/protease |
| CAS | 20874-52-6 |
| Produkttyp | Natural Products |
| Renhet | 98.0% |
| Löslighet | DMSO : 50 mg/mL (64.02 mM∣Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| Mål | STAT∣NF-κB∣Estrogen Receptor/ERR∣Bacterial |
| Kvantitet | 50 mg |