Läs mer
MedChemExpress Saikosaponin D
Produktkod. 16449036
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
16449036 100 mg
1 options
Produktkod. 16449036 Leverantör MedChemExpress Leverantörsnummer HYN0250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
MedChemExpress Saikosaponin D is a triterpene saponin isolated from Bupleurum, with anti-inflammatory, anti-bacterial, anti-tumor, and anti-allergic activities; Saikosaponin D inhibits selectin, STAT3 and NF-kB and activates estrogen receptor-β.
Specifikationer
Innehåll och lagring Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Molekylvikt (g/mol) 780.98 g/mol
Frakt skick Room temperature
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease
CAS 20874-52-6
Produkttyp Natural Products
Renhet 98.0%
Löslighet DMSO : 50 mg/mL (64.02 mM∣Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
Mål STAT∣NF-κB∣Estrogen Receptor/ERR∣Bacterial