Specifikationer
| Material | Rostfritt stål |
| Längd (metrisk) | 1000 mm |
| Diameter (metrisk) Inre | 12,5 mm |
| Inkluderar | Inkluderar spö, men inte basen. |
| Produkttyp | Stäng (gängad) |
| Trådstorlek | 10 mm |
| Beskrivning | Gängad |