Läs mer
R&L Enterprises™ Ljusa rostfria stänger
Produktkod. 12328149 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Längd (metrisk):
500 mm
600 mm
750 mm
1000 mm
Diameter (metrisk) Inre:
10 mm
12,5 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Diameter (metrisk) Inre Förpackningsstorlek
12328149 600 mm 12,5 mm Varje
11795386 750 mm 12,5 mm Varje
11785386 500 mm 10 mm Varje
11759327 500 mm 12,5 mm Varje
11705396 1000 mm 12,5 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 12328149
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ett utmärkt alternativ för konstruktion av retortstativ i laboratoriet. R&L Enterprises™ Bright Stainless Steel Stavar är hållbara och korrosionsbeständiga.
  • Gängad
  • Stångens längd inkluderar inte gängan
Specifikationer
Material Rostfritt stål
Längd (metrisk) 600 mm
Diameter (metrisk) Inre 12,5 mm
Produkttyp Stäng (gängad)
Trådstorlek 10 mm
Beskrivning Gängad