Läs mer
Saint-Gobain Bio-Simplex™ Polypropylene, Carboy with Spigot
:
Closed cap: 120mm; With spigot; 20L
Specifikationer
Specifikationer
| Noggrannhet | ±5% |
| Autoklaveringsbar | Autoclavable |
| Kapacitet (engelska) | 5.3 gal. |
| Kapacitet (metrisk) | 20 L |
| Certifikat och efterlevnad | 21 CFR 177, USP Class VI |
| För användning med (applikation) | Liquid handling and solution storage for general laboratory, process development and bioproduction applications |
| Inkluderar | Bottom handles for full hand grip, closed cap and spigot |
| Material | Polypropylene |
| Mun stil | Wide |
| Produkttyp | Carboy with Spigot |