Läs mer
Saint Gobain Life Sciences Chemfluor™ Fluoropolymerfilm
Produktkod. 12337008
Change view
Längd (engelska):
50 fot
Förpackningsstorlek:
15m
Produktkod. Längd (engelska) Förpackningsstorlek
12337008 50 fot 15m
1 options
Produktkod. 12337008 Leverantör Saint Gobain Life Sciences Leverantörsnummer D1069278
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    926.00 SEK
    668.04 SEK / 15m
    Save 257.96 SEK
    27% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 14-12-2026
Chemfluor™ Fluoropolymerfilm är ett idealiskt foder eller täckning för hyllor, lådor, bord, brickor, avloppsbrädor och diskhoar.
  • Temperatur- och korrosionsbeständig
  • Non-stick yta
  • Icke-porös och icke-absorberande
  • Mått: 50 fot x 6 tum.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Användningsområden Idealisk foder eller täckning för hyllor, lådor, bord, brickor, avloppsbrädor och diskhoar
Längd (engelska) 50 fot
Produkttyp Omslagsfilm
Bredd (engelska) 6 tum
Bredd (metrisk) 15 cm
Längd (metrisk) 15.2 m
Material PTFE
Tjocklek 127μ m
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.