Läs mer
Saint Gobain Life Sciences Chemware™ Böjbar PTFE omrörarstav
Längd (metrisk):
20 mm
30 mm
40 mm
Diameter (metrisk):
6 mm
8 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Värmebeständig till 288 °C (550 °F)
- Helt inert mot starkt frätande reagens
- Anti-stick egenskaper underlättar rengöring
- Okrossbar
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (engelska) | 0,25 tum |
| Inkluderar | Helsluten stålinsats |
| Längd (engelska) | 8 tum |
| Diameter (metrisk) | 6 mm |
| Längd (metrisk) | 20 mm |
| Material | PTFE |
| Kvantitet | 1 st |
| Typ | Omrörarstav |