Läs mer
Saint Gobain Life Sciences Chemware™ Böjbar PTFE omrörarstav
Produktkod. 12338219
Längd (metrisk):
20 mm
30 mm
40 mm
Diameter (metrisk):
6 mm
8 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12338219
Brand: Saint Gobain Life Sciences D1069089
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Chemware™ Böjbar PTFE-omrörarstav innehåller en helt sluten stålinsats för styvhet, men kan ändå böjas till olika former för användning som motordrivna omrörare.
  • Värmebeständig till 288 °C (550 °F)
  • Helt inert mot starkt frätande reagens
  • Anti-stick egenskaper underlättar rengöring
  • Okrossbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Diameter (engelska) 0,25 tum
Inkluderar Helsluten stålinsats
Längd (engelska) 30,08 cm
Diameter (metrisk) 6 mm
Längd (metrisk) 30 mm
Material PTFE
Kvantitet 1 st
Typ Omrörarstav