Läs mer
Saint Gobain Life Sciences Chemware™ Cylinder
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Dessa graderade cylindrar erbjuder alla fördelarna med non-stick inerta fluorpolymerer.
- PFA är temperaturbeständig från -320 °F (-°196 C) till +°500 F (+°260 C) och har den lägsta metalljonhalten.
- Som ett resultat Chemware™ cylindrar är utmärkta för spårmetallanalys.
Specifikationer
Specifikationer
| Material | PFA |
| Diameter (engelska) | 3,02 tum. |
| Diameter (metrisk) | 7.6 cm |
| Examen | 0.5 mL |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Kapacitet (engelska) | 0,34 oz. |
| Indelning | 0.5 mL |
| Diameter (metrisk) Insida | 13 mm |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Bastyp | Bred |
| Visa mer |