Läs mer
Saint Gobain Life Sciences Chemware™ Cylinder
Produktkod. 12378915
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12378915
Brand: Saint Gobain Life Sciences D1069604
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Utexaminerad Chemware™ Cylinder tillverkad av kemiskt inerta fluorpolymerer.
  • Dessa graderade cylindrar erbjuder alla fördelarna med non-stick inerta fluorpolymerer.
  • PFA är temperaturbeständig från -320 °F (-°196 C) till +°500 F (+°260 C) och har den lägsta metalljonhalten.
  • Som ett resultat Chemware™ cylindrar är utmärkta för spårmetallanalys.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material PFA
Diameter (engelska) 1,32 tum.
Diameter (metrisk) 3.35 cm
Examen 0.5 mL
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Kapacitet (engelska) 6,76 oz.
Indelning 0.5 mL
Form Rund
Diameter (metrisk) Insida 33.6 mm
Sterilitet Icke-steril
Bastyp Rund
Höjd (engelska) 11,1 tum
Höjd (metrisk) 281.8 mm
Typ Graderad cylinder