Läs mer
Saint Gobain Life Sciences Chemware™ Cylinder
Produktkod. p-4399762
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12348915
Brand: Saint Gobain Life Sciences D1069600
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Utexaminerad Chemware™ Cylinder tillverkad av kemiskt inerta fluorpolymerer.
  • Dessa graderade cylindrar erbjuder alla fördelarna med non-stick inerta fluorpolymerer.
  • PFA är temperaturbeständig från -320 °F (-°196 C) till +°500 F (+°260 C) och har den lägsta metalljonhalten.
  • Som ett resultat Chemware™ cylindrar är utmärkta för spårmetallanalys.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material PFA
Diameter (engelska) 3,02 tum.
Diameter (metrisk) 7.6 cm
Examen 0.5 mL
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Kapacitet (engelska) 0,34 oz.
Indelning 0.5 mL
Diameter (metrisk) Insida 13 mm
Sterilitet Icke-steril
Bastyp Bred
Höjd (engelska) 4,6 tum.
Höjd (metrisk) 118.5 mm
Typ Graderad cylinder