Läs mer
Saint Gobain Life Sciences Chemware™ PTFE kokande stenar
Produktkod. 10296104
Kvantitet:
16 oz. (450 g)
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10296104
Brand: Saint Gobain Life Sciences D1069103
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Använd dessa PTFE-chips för att främja skonsam, effektiv kokning och hjälpa till att förhindra överhettning av mycket flyktiga vätskor. Chemware™ PTFE Boiling Stones påverkas inte av syror, kolväten, ketoner, estrar, alkoholer eller alkalier.
Använd dessa PTFE-chips för att främja skonsam, effektiv kokning och hjälpa till att förhindra överhettning av mycket flyktiga vätskor. Saint Gobain Performance Plastics™ Chemware™ PTFE Boiling Stones påverkas inte av syror, kolväten, ketoner, estrar, alkoholer eller alkalier.
  • Använd dessa PTFE-chips för att främja skonsam, effektiv kokning och hjälpa till att förhindra överhettning av mycket flyktiga vätskor.
  • Saint Gobain Life Sciences Chemware™ PTFE Boiling Stones påverkas inte av syror, kolväten, ketoner, estrar, alkoholer eller alkalier.
  • Plastflaska
Vid temperaturer över °260 C (°500 F) har några kemikalier i hög koncentration rapporterats reaktiva mot PTFE. Dessa inkluderar 80 % NaOH eller KOH, metallhydrider (som boraner), aluminiumklorid, ammoniak och vissa aminer och iminer. Även långsam oxidativ attack av 70 % salpetersyra under tryck vid °250 C (480 °F) har observerats. Särskilda tester krävs när extrema reducerande eller oxiderande förhållanden närmar sig.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Kokande sten
Material PTFE
Beskrivning Kokande stenar
För användning med (utrustning) Destillationskolonner
Kvantitet 16 oz. (450 g)