Läs mer
Saint Gobain Life Sciences Chemware™ PTFE-belagd pincett
Längd (metrisk):
114 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Nickelpläterat stål täckt med en extra kraftig beläggning av PTFE
- Nonstick-ytan är inert
- Beläggning förhindrar repor av glas och andra ömtåliga ytor
Specifikationer
Specifikationer
| Tipsstil | Rak |
| Längd (engelska) | 4,5 tum. |
| Material | Förkromat stål |
| Längd (metrisk) | 114 mm |
| Produkttyp | Tång |
| Kvantitet (antal per ärende) | 1 st. |