Läs mer
Saint Gobain Life Sciences Chemware™ PTFE Griffin bägare
Produktkod. 12316988
Kapacitet (metrisk):
1 mL
3 mL
5 mL
10 mL
30 mL
50 mL
100 mL
250 mL
400 mL
600 mL
1000 mL
missing translation for 'unitSize'
Varje
Product Code. 12316988
missing translation for 'mfr': Saint Gobain Life Sciences D1069039
Only null left
Add to basket
Add to basket
Chemware™ PTFE Griffin-bägare är icke-kontaminerande och inerta mot starkt korrosiva reagenser som fluorvätesyra.
  • Ej vätbar, okrossbar och värmebeständig
  • Lätt att rengöra
  • Bred pip för enkel upphällning
  • Kan värmas på värmeplatta upp till 288 °C (°550 F) när ordentlig försiktighet iakttas
  • Specialgjuten botten möjliggör snabb värmeöverföring
  • Till skillnad från de flesta PTFE-bägare kommer dessa att koka vatten när de är täckta
Användningsområden:
Idealisk för matsmältningen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kapacitet (engelska) 13,52 oz.
Kapacitet (metrisk) 400 mL
Material PTFE
För användning med (applikation) Idealisk för matsmältning
Höjd (engelska) 4,21 tum.
Höjd (metrisk) 10.7 cm
Inkluderar Pip
Temperatur (engelska) Max. Drift 550 °F
Temperatur (metrisk) Max. Drift 288 °C
Typ Bägare
Stil Griffin