Läs mer
Saint Gobain Life Sciences Chemware™ PTFE Griffin bägare
Kapacitet (metrisk):
1 mL
3 mL
5 mL
10 mL
30 mL
50 mL
100 mL
250 mL
400 mL
600 mL
1000 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Nonwettable, unbreakable and heat resistant
- Easy to clean
- Broad spout for easy pouring
- Can be heated on hotplate up to 288°C (550°F) when proper care is exercised
- Specially molded bottom allows rapid heat transfer
- Unlike most PTFE beakers, these will boil water when covered
Applications:
Ideal for digestion
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (engelska) | 0.1 oz. |
| Kapacitet (metrisk) | 3 mL |
| Material | PTFE |
| För användning med (applikation) | Ideal for Digestion |
| Höjd (engelska) | 0.5 in. |
| Höjd (metrisk) | 1.27 cm |
| Inkluderar | Spout |
| Temperatur (engelska) Max. Drift | 550°F |
| Temperatur (metrisk) Max. Drift | 288°C |
| Typ | Beaker |
| Visa mer |