Läs mer
Saint Gobain Life Sciences Chemware™ PTFE Griffin bägare
Produktkod. 12366978
Kapacitet (metrisk):
1 mL
3 mL
5 mL
10 mL
30 mL
50 mL
100 mL
250 mL
400 mL
600 mL
1000 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12366978
Brand: Saint Gobain Life Sciences D1069320
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Chemware™ PTFE Griffin-bägare är icke-kontaminerande och inerta mot starkt korrosiva reagenser som fluorvätesyra.
  • Nonwettable, unbreakable and heat resistant
  • Easy to clean
  • Broad spout for easy pouring
  • Can be heated on hotplate up to 288°C (550°F) when proper care is exercised
  • Specially molded bottom allows rapid heat transfer
  • Unlike most PTFE beakers, these will boil water when covered
Applications:
Ideal for digestion
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (engelska) 0.34 oz.
Kapacitet (metrisk) 10 mL
Material PTFE
För användning med (applikation) Ideal for Digestion
Höjd (engelska) 1.26 in.
Höjd (metrisk) 3.21 cm
Inkluderar Spout
Temperatur (engelska) Max. Drift 550°F
Temperatur (metrisk) Max. Drift 288°C
Typ Beaker
Stil Griffin