Läs mer
Saint Gobain Life Sciences Chemware™ PTFE Griffin bägare
Produktkod. 12376978
Kapacitet (metrisk):
1 mL
3 mL
5 mL
10 mL
30 mL
50 mL
100 mL
250 mL
400 mL
600 mL
1000 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12376978
Brand: Saint Gobain Life Sciences D1069035
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Chemware™ PTFE Griffin-bägare är icke-kontaminerande och inerta mot starkt korrosiva reagenser som fluorvätesyra.
  • Ej vätbar, okrossbar och värmebeständig
  • Lätt att rengöra
  • Bred pip för enkel upphällning
  • Kan värmas på värmeplatta upp till 288 °C (°550 F) när ordentlig försiktighet iakttas
  • Specialgjuten botten möjliggör snabb värmeöverföring
  • Till skillnad från de flesta PTFE-bägare kommer dessa att koka vatten när de är täckta
Användningsområden:
Idealisk för matsmältningen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (engelska) 1,01 oz.
Kapacitet (metrisk) 30 mL
Material PTFE
För användning med (applikation) Idealisk för matsmältning
Höjd (engelska) 1,77 tum.
Höjd (metrisk) 4.5 cm
Inkluderar Pip
Temperatur (engelska) Max. Drift 550 °F
Temperatur (metrisk) Max. Drift 288 °C
Typ Bägare
Stil Griffin