Läs mer
Saint Gobain Life Sciences Chemware™ PTFE Griffin bägare
Produktkod. 15147826
Kapacitet (metrisk):
1 mL
3 mL
5 mL
10 mL
30 mL
50 mL
100 mL
250 mL
400 mL
600 mL
1000 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15147826
Brand: Saint Gobain Life Sciences D1069032
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Chemware™ PTFE Griffin-bägare är icke-kontaminerande och inerta mot starkt korrosiva reagenser som fluorvätesyra.
  • Nonwettable, unbreakable and heat resistant
  • Easy to clean
  • Broad spout for easy pouring
  • Can be heated on hotplate up to 288°C (550°F) when proper care is exercised
  • Specially molded bottom allows rapid heat transfer
  • Unlike most PTFE beakers, these will boil water when covered
Applications:
Ideal for digestion
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (engelska) 0.03 oz.
Kapacitet (metrisk) 1 mL
Material PTFE
För användning med (applikation) Ideal for Digestion
Höjd (engelska) 0.5 in.
Höjd (metrisk) 1.27 cm
Inkluderar Spout
Temperatur (engelska) Max. Drift 550°F
Temperatur (metrisk) Max. Drift 288°C
Typ Beaker
Stil Griffin