Läs mer
Saint Gobain Life Sciences Chemware™ PTFE Laboratoriemattor
Produktkod. 10686585
Change view
Mått (L x B):
3 meter x 30 cm.
Förpackningsstorlek:
3m
Produktkod. Mått (L x B) Förpackningsstorlek
10686585 3 meter x 30 cm. 3m
1 options
Produktkod. 10686585 Leverantör Saint Gobain Life Sciences Leverantörsnummer D1069328
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2862.03 SEK
    1930.09 SEK / 3m
    Save 931.94 SEK
    32% Av
Beräknad leverans: 11-12-2026
Chemware™ PTFE Laboratory Matting är kemiskt inert och motstår —vidhäftning av praktiskt taget vilket material som helst.
  • Korrosions- och brottbeständigt foder för bänkar, hyllor, diskbänkar och avloppsbrädor hjälper till att minska glasvaror som går sönder
  • Användbar som nätpåse för att doppa delar i frätande kemikalier och lösningsmedel
  • Lätt att rengöra
  • Diamantformad PTFE-nätduk är 0,06 tum tjock (1,6 mm) med 0,25 tum. (6 mm) öppningar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Labbmatta
Material PTFE
Längd (engelska) 10 ft.
Längd (metrisk) 3 m
Bredd (engelska) 30,08 cm
Bredd (metrisk) 310 mm
Mått (L x B) 3 meter x 30 cm.
För användning med (applikation) Korrosions- och brottbeständigt foder för bänkar, hyllor, diskbänkar och avloppsbrädor hjälper till att minska glasvaror som går sönder
Tjocklek 0,062 tum
Kvantitet 1 st