Läs mer
Saint Gobain Life Sciences Chemware™ PTFE solida bollar
Produktkod. 12398637
Change view
Diameter (metrisk):
3 mm
9,5 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Förpackningsstorlek
12398637 3 mm Paket med 100
10049589 9,5 mm Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 12398637 Leverantör Saint Gobain Life Sciences Leverantörsnummer D1069326
Beräknad leverans: 13-01-2027
Chemware™ PTFE Solid Balls minimerar stötar vid kokning.
  • För kolonnpackning och som blandningspärlor
  • Inert mot de flesta vätskor och ångor
  • Användbar till 220 °C (428 °F)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Kokande sten
Material PTFE
Diameter (metrisk) 3 mm