Learn More
Saint Gobain Life Sciences Chemware™ PTFE solida bollar
Product Code. p-89673
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Diameter (metrisk):
3 mm
9,5 mm
missing translation for 'unitSize'
Paket med 100
Product Code. 12398637
missing translation for 'mfr': Saint Gobain Life Sciences D1069326
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Chemware™ PTFE Solid Balls minimerar stötar vid kokning.
  • För kolonnpackning och som blandningspärlor
  • Inert mot de flesta vätskor och ångor
  • Användbar till 220 °C (428 °F)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Typ Kokande sten
Material PTFE
Diameter (metrisk) 3 mm