Läs mer
Saint-Gobain Chemware™ Tedlar™ PVF Gas Sampling Bags
Beskrivning
Can also be used for liquid sampling, when supported with tray and for gas sampling trains.
- 0.07 in. (2mm) thick PVF
- Sealed on all four sides
- Second outboard seal not required
Beställningsinfo
Available with either a nickel-plated brass ON/OFF valve which accepts 0.25 in. (6.35mm) I.D. flexible tubing, or with a PTFE/silicone septum fitting in a polypropylene housing for use with a hypodermic needle
Uppfyllande
EPA cited, Title 40CFR, Part 60, App A Method 18.
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | EPA, 40CFR, Part 60, App A Method 18 |
| För användning med (applikation) | Carbon monoxide, sulfur dioxide, hydrogen sulfide, radon and mercaptans |
| Inkluderar | Av/på-ventil |
| Material | PVDF |
| Tjocklek (engelska) | 70 mil |
| Mått (L x B) | 15 x 15 in. (38 x 38cm) |
| Längd (engelska) | 15 in. |
| Bredd (engelska) | 15 in. |
| Produkttyp | Gas Sampling Bag |
| Kapacitet (metrisk) | 8,1 l |
| Visa mer |
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.