Läs mer
Saint-Gobain Norprene™ Tryckslang
Diameter (engelska) Inre:
1/2 tum.
3/4 tum
5/8 tum
Förpackningsstorlek:
15m
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (engelska) Inre | 1/2 tum. |
| Material | Norprene |
| Diameter (engelska) Yttre | 3/4 tum |
| Total längd (engelska) | 50 ft. |
| Maximalt tryck | 100 psi |