Läs mer
Saint Gobain Life Sciences Tygon™ E-1000 Slang
Diameter (engelska) Inre:
0,25 tum
0,313 tum.
0,375 tum
Tjocklek (engelska):
0,0625 tum.
0,125 tum
Förpackningsstorlek:
50fot
Varje
Beskrivning
Icke-DEHP laboratorieslang
Mjuk och flexibel, Tygon™ E-1000-slangen ger överlägsen prestanda i en formulering som innehåller icke-DEHP [Bis (2-etylhexyl)ftalat] mjukgörare. Tygon™ E-l000 icke-DEHP-slangar har testats rigoröst för att möta stränga standarder för låg temperatur och korrosiv kemikaliebeständighet.
- Ultraslät inre borrning minskar risken för infångning av partiklar
- Minimalt extraherbart hjälper till att bibehålla vätskeintegriteten
- Utmärkta vätskeflödesegenskaper
- Komplett inventering av tillgängliga standardstorlekar, inklusive metriska storlekar
Typiska tillämpningar
- Utskänkning av mat och dryck
Beställningsinfo
Säljes i förpackning om 50 fot. (15 m).
Uppfyllande
Uppfyller FDA-krav för kontakt med livsmedel, Europas EU REACH livsmedelsdirektiv, California Prop 65.
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (engelska) Inre | 0,313 tum. |
| Diameter (metrisk) Inre | 7.9 mm |
| Material | Icke-DEHP-plast |
| Diameter (engelska) Yttre | 0,44 tum. |
| Diameter (metrisk) Yttre | 11.1 mm |
| Total längd (engelska) | 50 ft. |
| Total längd (metrisk) | 15 m |
| Tjocklek (engelska) | 0,0625 tum. |
| Tjocklek (metrisk) | 1.6 mm |
| Flexibilitet | 35 mm böjradie |
| Visa mer |