Läs mer
Saint-Gobain Tygon™ Bränsle- och smörjmedelsslang, Formel F-4040-A
Diameter (engelska) Yttre:
3/8 tum
Maximalt tryck:
30 psi
Tjocklek (engelska):
0,0625 tum.
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
För transport av bensin, eldningsoljor, fotogen och glykolbaserade kylmedel.
- Motstår svullnad, sprickbildning och sprödhet
- Kompatibel med de flesta petroleumbaserade produkter
- Ozon- och UV-beständig
- Minsta extraherbarhet säkerställer vätskor som hanteras och utrustningsvätskekontakter
- Ej för användning med starka syror eller alkalier; får inte användas i kontakt med mat eller dryck
- Distinkt gul färg
Beställningsinfo
Durometerhårdhet: Shore A, 57. I förpackning om 50 fot. (15 m).
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (engelska) Inre | 1/4 tum |
| Material | Tygon |
| Diameter (engelska) Yttre | 3/8 tum |
| Total längd (engelska) | 50 ft. |
| Tjocklek (engelska) | 0,0625 tum. |
| För användning med (applikation) | För transport av bensin, eldningsoljor, fotogen och glykolbaserade kylmedel |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -37 °C |
| Färg | Gult |
| Maximalt tryck | 30 psi |
| Max. Driftstemperatur (metrisk) | 74 °C |