Läs mer
Saint Gobain Life Sciences Tygon™ ND 100-65 Medical Tubing
Diameter (engelska) Inre:
0,063 tum.
0,156 tum.
0,188 tum
0,313 tum.
0,438 tum.
Diameter (engelska) Yttre:
0,188 tum
0,219 tum.
0,25 tum
0,375 tum
0,5 tum
0,625 tum
Total längd (engelska):
50 fot
Tjocklek (engelska):
1/16 tum.
1/32 tum.
3/32 tum.
Förpackningsstorlek:
15m
Varje
Beskrivning
- Kristallklart för enkel visualisering av vätskeflödet
- För kontakt med kroppsvätskor
- Icke-vätande yta tillåter fullständig dränering
- Icke-hemolytisk och icke-pyrogen
- Tål EtO, gas och gammasterilisering
- Minimalt invasiva enheter
- Blod och IV lösningar
- Dialysutrustning
- Sårdränering
- Inhalationsutrustning
- Kemoterapi läkemedel leverans
- Njurdialyspumpar
- Peristaltiska pumpar
- Katetrar
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ISO 10993, USP inklusive cytotoxicitet, hemokompatibilitet, genotoxicitet och klass VI |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Diameter (engelska) Inre | 0,156 tum. |
| Diameter (metrisk) Inre | 3.97 mm |
| Material | Polypropen, PVC |
| Diameter (engelska) Yttre | 0,219 tum. |
| Diameter (metrisk) Yttre | 5.56 mm |
| Total längd (engelska) | 50 fot |
| Total längd (metrisk) | 15.2 m |
| Tjocklek (engelska) | 1/32 tum. |
| Visa mer |