Läs mer
Saint Gobain Life Sciences Tygon™ ND 100-65 Medical Tubing
Produktkod. 12316839
Change view
Diameter (engelska) Inre:
0,063 tum.
0,156 tum.
0,188 tum
0,313 tum.
0,438 tum.
Diameter (engelska) Yttre:
0,188 tum
0,219 tum.
0,25 tum
0,375 tum
0,5 tum
0,625 tum
Total längd (engelska):
50 fot
Tjocklek (engelska):
1/16 tum.
1/32 tum.
3/32 tum.
Förpackningsstorlek:
15m
Varje
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (engelska) Inre Diameter (engelska) Yttre Total längd (engelska) Tjocklek (engelska) unitSize
12316839 0,063 tum. 0,188 tum 50 fot 1/16 tum. 15m
10534864 0,188 tum 0,25 tum 50 fot 1/32 tum. 15m
10016524 0,156 tum. 0,219 tum. 50 fot 1/32 tum. 15m
12366839 0,188 tum 0,375 tum 50 fot 3/32 tum. Varje
12326849 0,313 tum. 0,5 tum 50 fot 3/32 tum. 15m
12386849 0,438 tum. 0,625 tum 50 fot 3/32 tum. Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 12316839 Leverantör Saint Gobain Life Sciences Leverantörsnummer ADF00003
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tygon™ ND 100-65 Medical Tubing för medicinsk utrustning för blodkontakt där icke-DEHP mjukgjorda material krävs.
  • Kristallklart för enkel visualisering av vätskeflödet
  • För kontakt med kroppsvätskor
  • Icke-vätande yta tillåter fullständig dränering
  • Icke-hemolytisk och icke-pyrogen
  • Tål EtO, gas och gammasterilisering
  • Minimalt invasiva enheter
  • Blod och IV lösningar
  • Dialysutrustning
  • Sårdränering
  • Inhalationsutrustning
  • Kemoterapi läkemedel leverans
  • Njurdialyspumpar
  • Peristaltiska pumpar
  • Katetrar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 10993, USP inklusive cytotoxicitet, hemokompatibilitet, genotoxicitet och klass VI
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Diameter (engelska) Inre 0,063 tum.
Diameter (metrisk) Inre 1.59 mm
Material Polypropen, PVC
Diameter (engelska) Yttre 0,188 tum
Diameter (metrisk) Yttre 4.76 mm
Total längd (engelska) 50 fot
Total längd (metrisk) 15.2 m
Tjocklek (engelska) 1/16 tum.
Tjocklek (metrisk) 1.5875 mm
För användning med Tillverkare av medicintekniska produkter
Min. Driftstemperatur (engelska) -44 °F
Min. Driftstemperatur (metrisk) -42 °C
Förpackningsmängd 1 st
Motståndsegenskaper 185 lb-f/tum
Sterilitet Icke-steril
Färg Klart
Hårdhet 65 (Shore A)
Flexibilitet 5 mm böjradie
Maximalt tryck 100 psi
Vakuumnivå 29,9 tum. Hg (vid 73 °F)
Max. Driftstemperatur (engelska) 165 °F
Max. Driftstemperatur (metrisk) 74 °C
Produkttyp Slangar