Läs mer
Saint Gobain Life Sciences Tygon™ ND 100-65 Medical Tubing
Product Code. p-4709524
Click to view available options
Diameter (engelska) Inre:
0,063 tum.
0,156 tum.
0,188 tum
0,313 tum.
0,438 tum.
Diameter (engelska) Yttre:
0,188 tum
0,219 tum.
0,25 tum
0,375 tum
0,5 tum
0,625 tum
Total längd (engelska):
50 fot
Tjocklek (engelska):
1/16 tum.
1/32 tum.
3/32 tum.
Unit Size:
15m
Varje
Product Code. 12316839
Brand: Saint Gobain Life Sciences ADF00003
Only null left
Add to basket
Add to basket
Tygon™ ND 100-65 Medical Tubing för medicinsk utrustning för blodkontakt där icke-DEHP mjukgjorda material krävs.
  • Kristallklart för enkel visualisering av vätskeflödet
  • För kontakt med kroppsvätskor
  • Icke-vätande yta tillåter fullständig dränering
  • Icke-hemolytisk och icke-pyrogen
  • Tål EtO, gas och gammasterilisering
  • Minimalt invasiva enheter
  • Blod och IV lösningar
  • Dialysutrustning
  • Sårdränering
  • Inhalationsutrustning
  • Kemoterapi läkemedel leverans
  • Njurdialyspumpar
  • Peristaltiska pumpar
  • Katetrar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Certifikat och efterlevnad ISO 10993, USP inklusive cytotoxicitet, hemokompatibilitet, genotoxicitet och klass VI
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Diameter (engelska) Inre 0,063 tum.
Diameter (metrisk) Inre 1.59 mm
Material Polypropen, PVC
Diameter (engelska) Yttre 0,188 tum
Diameter (metrisk) Yttre 4.76 mm
Total längd (engelska) 50 fot
Total längd (metrisk) 15.2 m
Tjocklek (engelska) 1/16 tum.
Tjocklek (metrisk) 1.5875 mm
För användning med Tillverkare av medicintekniska produkter
Min. Driftstemperatur (engelska) -44 °F
Min. Driftstemperatur (metrisk) -42 °C
Förpackningsmängd 1 st
Motståndsegenskaper 185 lb-f/tum
Sterilitet Icke-steril
Färg Klart
Hårdhet 65 (Shore A)
Flexibilitet 5 mm böjradie
Maximalt tryck 100 psi
Vakuumnivå 29,9 tum. Hg (vid 73 °F)
Max. Driftstemperatur (engelska) 165 °F
Max. Driftstemperatur (metrisk) 74 °C
Produkttyp Slangar