Läs mer
Saint Gobain Life Sciences Tygon™ ND 100-65 Medical Tubing
Produktkod. 10366933
Change view
Diameter (engelska) Inre:
0,375 tum
0,5 tum
1/16 tum.
1/4 tum
3/16 tum
3/32 tum.
5/16 tum
Diameter (engelska) Yttre:
0,375 tum
0,5 tum
0,563 tum.
1/8 tum
11/16 tum
5/16 tum
5/32 tum.
7/16 tum
Tjocklek (engelska):
1/16 tum.
1/32 tum.
1/8 tum
3/32 tum.
Förpackningsstorlek:
15m
Varje
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (engelska) Inre Diameter (engelska) Yttre Tjocklek (engelska) unitSize
10366933 1/16 tum. 1/8 tum 1/32 tum. 15m
10328184 3/32 tum. 5/32 tum. 1/32 tum. 15m
12356839 3/16 tum 5/16 tum 1/16 tum. Varje
10667925 1/4 tum 0,375 tum 1/16 tum. -
12396839 1/4 tum 7/16 tum 3/32 tum. 15m
12316849 5/16 tum 7/16 tum 1/16 tum. Varje
12306849 1/4 tum 0,5 tum 1/8 tum Varje
12346849 0,375 tum 0,5 tum 1/16 tum. Varje
12356849 0,375 tum 0,563 tum. 3/32 tum. Varje
15692054 0,5 tum 11/16 tum 3/32 tum. Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Produktkod. 10366933 Leverantör Saint Gobain Life Sciences Leverantörsnummer ADF00002
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tygon™ ND 100-65 Medical Tubing för medicinsk utrustning för blodkontakt där icke-DEHP mjukgjorda material krävs.
  • Kristallklart för enkel visualisering av vätskeflödet
  • För kontakt med kroppsvätskor
  • Icke-vätande yta tillåter fullständig dränering
  • Icke-hemolytisk och icke-pyrogen
  • Tål EtO, gas och gammasterilisering
  • Minimalt invasiva enheter
  • Blod och IV lösningar
  • Dialysutrustning
  • Sårdränering
  • Inhalationsutrustning
  • Kemoterapi läkemedel leverans
  • Njurdialyspumpar
  • Peristaltiska pumpar
  • Katetrar
Uppfyllande
Möter USP Klass VI kriterier, USP Klass VI, ISO 10993, European Pharmacopoeia 3.1.1.2 och europeiska REACH-krav.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Diameter (engelska) Inre 1/16 tum.
Diameter (metrisk) Inre 1.6 mm
Material Icke-DEHP-plast
Diameter (engelska) Yttre 1/8 tum
Diameter (metrisk) Yttre 3.2 mm
Total längd (engelska) 50 ft.
Total längd (metrisk) 15.2 m
Tjocklek (engelska) 1/32 tum.
Tjocklek (metrisk) 0.8 mm
Färg Klart
Produkttyp Slangar