Läs mer
Saint Gobain Life Sciences Tygon™ ND 100-80 slangar
Produktkod. 15670211
Change view
Diameter (engelska) Inre:
0,01 tum.
0,02 tum.
0,04 tum.
0,05 tum.
Diameter (engelska) Yttre:
0,03 tum.
0,06 tum.
0,07 tum.
0,09 tum.
Tjocklek (engelska):
0,01 tum.
0,015 tum.
0,02 tum.
Förpackningsstorlek:
150m
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (engelska) Inre Diameter (engelska) Yttre Tjocklek (engelska) unitSize
15670211 0,02 tum. 0,06 tum. 0,02 tum. 150m
11764708 0,01 tum. 0,03 tum. 0,01 tum. 150m
10696965 0,05 tum. 0,09 tum. 0,02 tum. 150m
15385372 0,04 tum. 0,07 tum. 0,015 tum. 150m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15670211 Leverantör Saint Gobain Life Sciences Leverantörsnummer AAD04103
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tygon™ ND 100-80 Slang för tillverkare av medicintekniska produkter.
Speciellt formulerad i en högre durameter som möjliggör hög motståndskraft mot kinkningar och kollaps
Tygon™ ND 100-80-slangen är gjord av en biokompatibel polymer som inte är formulerad med DEHP. Denna slang är kristallklar för enkel visualisering av vätskeflödet. De fysiska egenskaperna hos Tygon ND 100-80 möjliggör tillverkning av rör med mindre diameter med hög motståndskraft mot kinkningar och kollaps.
  • Hög styvhet för veckmotstånd
  • Kompatibel med blod
  • Kristallklart för enkel visualisering av vätskeflödet
  • Glasslät innerhål
  • Minskad flexibilitet för sugapplikationer
  • Tygon™ ND 100-80 har uppfyllt kraven för biologiskt test för plastklass VI, som beskrivs i USP <88> (2017)
  • Lot-till-lot-konsistens för reproducerbara resultat
  • Ej giftig och icke-kontaminerande
  • Slät, polerad innervägg
  • Glider lätt över beslag och greppar säkert för enkla labbinställningar
  • Innehåller inga BPA eller ftalater
  • Standardstorlekar tillgängliga för att hålla fullt vakuum vid rumstemperatur
Uppfyllande
UPS klass VI godkänd och REACH-kompatibel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Diameter (engelska) Inre 0,02 tum.
Diameter (metrisk) Inre 0.51 mm
Material Tygon ND-100-80
Diameter (engelska) Yttre 0,06 tum.
Diameter (metrisk) Yttre 1.52 mm
Tjocklek (engelska) 0,02 tum.
Tjocklek (metrisk) 0.51 mm
För användning med (applikation) Medicinsk betyg
Portstorlek Nålmätare: 23
Färg Klart
Produkttyp Slangar