Läs mer
Saint Gobain Life Sciences Tygon™ ND 100-80 slangar
Click to view available options
Diameter (engelska) Inre:
0,01 tum.
0,02 tum.
0,04 tum.
0,05 tum.
Diameter (engelska) Yttre:
0,03 tum.
0,06 tum.
0,07 tum.
0,09 tum.
Tjocklek (engelska):
0,01 tum.
0,015 tum.
0,02 tum.
Unit Size:
150m
Description
Speciellt formulerad i en högre durameter som möjliggör hög motståndskraft mot kinkningar och kollaps
Tygon™ ND 100-80-slangen är gjord av en biokompatibel polymer som inte är formulerad med DEHP. Denna slang är kristallklar för enkel visualisering av vätskeflödet. De fysiska egenskaperna hos Tygon ND 100-80 möjliggör tillverkning av rör med mindre diameter med hög motståndskraft mot kinkningar och kollaps.
- Hög styvhet för veckmotstånd
- Kompatibel med blod
- Kristallklart för enkel visualisering av vätskeflödet
- Glasslät innerhål
- Minskad flexibilitet för sugapplikationer
- Tygon™ ND 100-80 har uppfyllt kraven för biologiskt test för plastklass VI, som beskrivs i USP <88> (2017)
- Lot-till-lot-konsistens för reproducerbara resultat
- Ej giftig och icke-kontaminerande
- Slät, polerad innervägg
- Glider lätt över beslag och greppar säkert för enkla labbinställningar
- Innehåller inga BPA eller ftalater
- Standardstorlekar tillgängliga för att hålla fullt vakuum vid rumstemperatur
Compliance
UPS klass VI godkänd och REACH-kompatibel.
Specifications
Specifications
| Diameter (engelska) Inre | 0,01 tum. |
| Diameter (metrisk) Inre | 0.25 mm |
| Material | Tygon ND-100-80 |
| Diameter (engelska) Yttre | 0,03 tum. |
| Diameter (metrisk) Yttre | 0.76 mm |
| Tjocklek (engelska) | 0,01 tum. |
| Tjocklek (metrisk) | 0.25 mm |
| För användning med (applikation) | Medicinsk betyg |
| Portstorlek | Nålmätare: 30 |
| Färg | Klart |
| Show More |