Läs mer
Saint Gobain Life Sciences Tygon™ S3™ B-44-4X Slang
Produktkod. p-4709522
Diameter (engelska) Inre:
0,06 tum.
0,09 tum.
0,12 tum
Diameter (engelska) Yttre:
0,15 tum.
0,18 tum.
Förpackningsstorlek:
15m
Varje
Product Code. 14850452
Brand: Saint Gobain Life Sciences 9564401
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Utskänkning av mat och dryck Tygon™ S3™ B-44-4X Slang.
Tygon S3™ B-44-4X slang från Saint-Gobain är lätt och extremt flexibel, tar lätt emot plötsliga hörn och hinder. Jämfört med styva rör har den ett mycket litet fotavtryck, är enkel att installera och kräver endast minimala kopplingar och beslag. Dess glasliknande klarhet gör det enkelt att övervaka och justera flödet av livsmedel eller drycker under bearbetning, och dess släta, icke-porösa hål hämmar infångning av partiklar, vilket minimerar potentialen för bakterietillväxt. Vår mat- och dryckesutmatningsslang är extremt resistent mot starka alkaliska rengöringsmedel och desinficeringsmedel, och är idealiska för aseptisk fyllning, dispensering av kryddor, dispensering med mjuk servering, mejeribearbetning och vitamin- och smakkoncentratsystem.
  • Slät, icke-porös borrning kommer inte att fånga partiklar eller främja bakterietillväxt
  • Beständig mot starka alkaliska rengöringsmedel* och desinfektionsmedel
  • Utmärkt alternativ till styva rörsystem
  • Innehåller inga BPA eller ftalater
Typiska applikationer*
  • Aseptisk fyllning
  • Utmatning av kryddor
  • Bearbetning av mejeriprodukter
  • Vitamin- och smakkoncentratsystem
  • Mjuk serverad dispensering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Certifikat och efterlevnad FDA 21 CFR, 175.300, 3-A, NSF Standard 51
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Diameter (engelska) Inre 0,06 tum.
Diameter (metrisk) Inre 1.52 mm
Material Termoplast
Diameter (engelska) Yttre 0,18 tum.
Diameter (metrisk) Yttre 4.57 mm
Total längd (engelska) 50 ft.
Total längd (metrisk) 15.2 m
Tjocklek (engelska) 0,06 tum.
Tjocklek (metrisk) 1.6 mm
Förlängning 390%
För användning med Utskänkning av mat och dryck
För användning med (applikation) Aseptisk fyllning, dispensering av kryddor, mejeribearbetning, vitamin- och smakkoncentratsystem, dispensering med mjuk servering
Min. Driftstemperatur (engelska) -49 °F
Min. Driftstemperatur (metrisk) -45 °C
Förpackningsmängd 1 st
Motståndsegenskaper 250 lb-f/tum
Sterilitet Icke-steril
Färg Klart
Hårdhet 65 (Shore A)
Flexibilitet 5 mm böjradie
Maximalt tryck 100 psi
Vakuumnivå 29,9 tum. Hg (vid 73 °F)
Max. Driftstemperatur (engelska) 165 °F
Max. Driftstemperatur (metrisk) 79 °C
Produkttyp Slangar