Läs mer
Saint Gobain Life Sciences Tygon™ E-3603 Slang
Beskrivning
Tygon™ E-3603 slang från Saint-Gobain är kristallklart och flexibelt och hanterar praktiskt taget alla organiska kemikalier som finns i det moderna laboratoriet. Det är icke-oxiderande och icke-kontaminerande, vilket gör det till ett idealiskt val för en mängd olika applikationer. Tygon™ E-3603 har höga toleranser och lot-till-lot-konsistens, vilket kommer att ge reproducerbara resultat i ditt laboratorium. Det är giftfritt och icke-kontaminerande och mindre permeabelt än gummislangar. Det glasaktiga, släta inre hålet hjälper till att förhindra ansamling för att underlätta rengöringen.
- Lot-till-lot-konsistens för reproducerbara resultat
- Ej giftig och icke-kontaminerande
- Slät, polerad innervägg
- Glider lätt över beslag och greppar säkert för enkla labbinställningar
- Innehåller inga BPA eller ftalater
- Standardstorlekar tillgängliga för att hålla fullt vakuum vid rumstemperatur
Uppfyllande
FDA, NSF , 3-A, möter USP Klass VI, Japan Food Sanitation Law nr. 370/1959, REACH, 1935/2004/EC och 10/2011/EU.
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (engelska) Inre | 1/4 tum |
| Diameter (metrisk) Inre | 6.4 mm |
| Material | Tygon S3 E-3603 |
| Diameter (engelska) Yttre | 5/16 tum |
| Diameter (metrisk) Yttre | 7.9 mm |
| Total längd (engelska) | 50 ft. |
| Total längd (metrisk) | 15 m |
| Tjocklek (engelska) | 1/32 tum. |
| Tjocklek (metrisk) | 0.8 mm |
| Färg | Klart |
| Visa mer |