Läs mer
Saint Gobain Life Sciences Tygon™ 2375 Ultra Chemical Resistant Tubing
Produktkod. 11944438
Change view
Diameter (engelska) Inre:
0,063 tum.
0,188 tum
0,5 tum
0,625 tum
1/4 tum
5/16 tum
Diameter (engelska) Yttre:
0,375 tum
0,75 tum
0,875 tum
3/16 tum
5/16 tum
7/16 tum
Tjocklek (metrisk):
1,6 mm
3,2 mm
Tjocklek (engelska):
0,0625 tum
0,0625 tum.
1/8 tum
Förpackningsstorlek:
15m
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (engelska) Inre Diameter (engelska) Yttre Tjocklek (metrisk) Tjocklek (engelska) unitSize
11944438 0,063 tum. 3/16 tum 1,6 mm 0,0625 tum. 15m
11994438 1/4 tum 0,375 tum 1,6 mm 0,0625 tum. 15m
11984438 0,188 tum 5/16 tum 1,6 mm 0,0625 tum. 15m
11904448 5/16 tum 7/16 tum 1,6 mm 0,0625 tum 15m
11934448 0,5 tum 0,75 tum 3,2 mm 1/8 tum 15m
11944448 0,625 tum 0,875 tum 3,2 mm 1/8 tum 15m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 11944438 Leverantör Saint Gobain Life Sciences Leverantörsnummer 9563011
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tygon™ 2375 Ultra Chemical Resistant Tubing för kemikalieöverföringsapplikationer.
Använd denna slang i högt reglerade industrier som mat och dryck, gästfrihet och institutionsstädning. Saint-Gobain™ Tygon™ Formula 2375 Chemical Resistant Tubing erbjuder en oöverträffad kombination av kemikalieresistens, klarhet och flexibilitet.
Tygon™ 2375 slang från Saint-Gobain är idealisk för applikationer där starka rengöringskemikalier används. Det är klart, flexibelt och praktiskt taget opåverkat av syror, baser, ketoner, salter och alkoholer. Denna produkt är helt fri från mjukgörare och eliminerar vätskekontamination, för tidig sprödhet och sprickbildning som ofta uppstår med andra flexibla slangprodukter. Vid korrekt förbränning, Tygon™ 2375 släpper inte ut några föroreningar som kan skada miljön.
  • Enastående kemikaliebeständighet
  • Icke-DEHP för hög renhet
  • Mjukgörarefri för låga extraherbara ämnen
  • Säkrare kassering– frigör ingen skadlig och frätande vätekloridgas
  • Jämnare inre yta– ger bättre flöde och hämmar partikeluppbyggnad
  • Låg sorption– minimerar korskontaminering och bibehåller mediarenheten
  • Tydlig slang för enklare och bättre observation
Typiska tillämpningar
  • Industriell/institutionell städning
  • Kemiska överföringssystem
  • Överföringsledningar för kemiska analysatorer
  • Tvättmedelstillförselledningar
  • Utmatning av bläck och tryckvätska
  • Industriell röntgenbearbetning
  • Kraftproduktion provtagning och avloppsledningar
  • Färg- och lösningsmedelstillverkning
  • Hantering av farligt material
Specifikationer
Diameter (engelska) Inre 0,063 tum.
Diameter (metrisk) Inre 1.6 mm
Material Tygon
Diameter (engelska) Yttre 3/16 tum
Diameter (metrisk) Yttre 4.8 mm
Total längd (engelska) 50 ft.
Total längd (metrisk) 15 m
Tjocklek (engelska) 0,0625 tum.
Tjocklek (metrisk) 1,6 mm
Färg Klart
Produkttyp Överföringsslang