Läs mer
Molecular Probes™ SAIVI™ Alexa Fluor™ 647 Antikropp/Protein 1 mg-märkningssats
Beskrivning
De SAIVI Alexa Fluor™ 647 Antibody/Protein 1 mg-Labeling Kit ger ett bekvämt sätt att märka proteiner med Alexa Fluor™ 647 nära-IR-emitterande färgämne. Satsen är optimerad för märkning och rening av 1 mg IgG per konjugeringsreaktion; jämförbara mängder av andra proteiner (> 30 kDa) kan också märkas. För att bekvämt kontrollera graden av märkning (DOL), innehåller detta kit ett DOL-modulerande reagens och instruktioner för att minska DOL från dess inneboende högsta värde. Med denna metod kan proteinberedningar med varierande förhållande mellan färgämne och protein erhållas snabbt och reproducerbart, vilket möjliggör mer effektiv optimering i applikationer som in vivo- avbildning, där DOL för ett protein kan ha betydande effekter på signal-till-bakgrundsförhållandet, biodistribution och clearance.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Etikettsats |
| Kvantitet | 1 kit |
| Innehåll och lagring | Förvara i kylskåp 2 °C till 8 °C och skydda mot ljus. |
| Detektionsmetod | fluorescens |
| Märkning Skala | 1 mg |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Produktlinje | Alexa Fluor, SAIVI |
| Etikett eller färgämne | Alexa Fluor 647 |
| Märkningsmål | Antikroppar, Proteiner |