Läs mer
MedChemExpress Sakuranetin
Produktkod. 16469298
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
16469298 10 mg
1 options
Produktkod. 16469298 Leverantör MedChemExpress Leverantörsnummer HYN3006
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-11-2026
MedChemExpress Sakuranetin is a rice flavonoid phytoalexin, shows strong antifungal activity. Sakuranetin has anti-inflammatory and antioxidative activities. Sakuranetin ameliorates LPS-induced acute lung injury.
Specifikationer
Innehåll och lagring Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Molekylvikt (g/mol) 286.28 g/mol
Frakt skick Room temperature
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
CAS 2957-21-3
Produkttyp Natural Products
Renhet 98.0%
Löslighet DMSO : ≥ 125 mg/mL (436.64 mM)
Mål Fungal