Läs mer
Sakuranetin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sakuranetin |
| CAS | 2957-21-3 |
| Molekylformel | C16 H14 O5 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | 4H-1-Benzopyran-4-one','2,3-dihydro-5-hydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-7-methoxy-','(2S)-, 4H-1-Benzopyran-4-one','2,3-dihydro-5-hydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-7-methoxy-','(S)-, Flavanone','4',5-dihydroxy-7-methoxy-','(S)-(-)- (8CI), Sakuranetin (6CI), (-)-(S)-Sakuranetin, (2S)-2,3-Dihydro-5-hydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-7-methoxy-4H-1-benzopyran-4-one, (S)-4',5-Dihydroxy-7-methoxyflavanone, 5,4'-Dihydroxy-7-methoxyflavanone, 7-O-Methylnaringenin, Naringenin 7-O-methyl ether, Naringenin 7-methyl ether |
| InChI formel | InChI=1S/C16H14O5/c1-20-11-6-12(18)16-13(19)8-14(21-15(16)7-11)9-2-4-10(17)5-3-9/h2-7,14,17-18H,8H2,1H3/t14-/m0/s1 |
| LEDER | COc1cc(O)c2C(=O)C[C@H](Oc2c1)c3ccc(O)cc3 |
| IUPAC-namn | (2S)-5-hydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-7-methoxy-2,3-dihydrochromen-4-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 286.28 |
| Formel vikt | 286.0841 |