Läs mer
Sal003, MedChemExpress
Beskrivning
Sal003 is a potent, specific and cell-permeable inhibitor of the eukaryotic translation initiation factor 2α (eIF2α) phosphatase. Sal003 is a derivative of salubrinal.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sal003 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 1164470-53-4 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 10 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C18H15Cl4N3OS |
| För användning med (applikation) | Cancer-Kinase/protease |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (215.88 mM) |
| LEDER | O=C(NC(NC(NC1=CC=C(Cl)C=C1)=S)C(Cl)(Cl)Cl)/C=C/C2=CC=CC=C2 |
| Visa mer |