missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Sal003, MedChemExpress

Produktkod. p-200097660
Encompass_Preferred
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
Förpackningsstorlek:
5mg
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 16496938

Brand: Medchem Express HY15969

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress Sal003 is a potent, specific and cell-permeable inhibitor of the eukaryotic translation initiation factor 2α (eIF2α) phosphatase. Sal003 is a derivative of salubrinal.

Sal003 is a potent, specific and cell-permeable inhibitor of the eukaryotic translation initiation factor 2α (eIF2α) phosphatase. Sal003 is a derivative of salubrinal.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Sal003
Fysisk form Solid
CAS 1164470-53-4
Färg White
Kvantitet 10 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C18H15Cl4N3OS
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (215.88 mM)
LEDER O=C(NC(NC(NC1=CC=C(Cl)C=C1)=S)C(Cl)(Cl)Cl)/C=C/C2=CC=CC=C2
Molekylvikt (g/mol) 463.21
Formel vikt 463.21
Procent renhet 99.75%
Kvalitet Research
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Korrigering av produktinnehåll

Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.